Orders LinkContactUsLinkComponent
Campionatori, MicroSampler
Campionatori, MicroSampler
Head for Ø 25 mm tube, Acciaio inossidabile 316L, 10 ml
Codice catalogo 331-0026
Nome del fornitore:   BURKLE
Campionatori, MicroSampler
Codice catalogo 331-0026
Nome del fornitore:  BURKLE
Campionatori, MicroSampler
Campionatori, MicroSampler
Head for Ø 25 mm tube, Acciaio inossidabile 316L, 10 ml
Price
SFr. 160.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel AISI 316 L (1,4404). The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed for easy cleaning
  • Additional tips are available in different sizes
  • Sterilisable
Volumes of 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, and 10 ml can be sampled easily, quickly, and cleanly from different sampling depths from sacks or containers.
The tips of the MicroSampler are interchangeable. This means that tips with different volumes can be used.
Informazioni per l'ordine: Please order lance and head separately.
Specifiche
  • Volume:
    10 ml
  • Descrizione:
    Head for Ø 25 mm tube
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 316L
  • Seq:
    07
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0023
    Acciaio inossidabile 316L
    0,5 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0025
    Acciaio inossidabile 316L
    2,0 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 160.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0024
    Acciaio inossidabile 316L
    1,0 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-2192
    Acciaio inossidabile 316L
    5,0 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 160.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0022
    Acciaio inossidabile 316L
    0,2 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0026
    Acciaio inossidabile 316L
    10 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 160.00