VWR®, Pipette Pasteur
Cotonata, 2 ml, 230 mm
612-1799
Vetro soda-calcico, monouso.
- Non sterile
- Il processo di produzione automatizzato garantisce la totale uniformità della produzione
- Apertura superiore affusolata per l'inserimento del batuffolo di cotone
- Diametro esterno del corpo superiore: 7,1 mm, spessore della parete: 0,53 mm, Ø esterno getto: 1,5 mm
- Capacità:2 ml
- Descrizione:Cotonata
- Lunghezza:230 mm
- Seq:009