Orders LinkContactUsLinkComponent
Redox standards
Redox standards
Standard redox solution, 250 mV at 25 °C, 500 mL
Codice catalogo REGERS250
Nome del fornitore:   REAGECON
Redox standards
Codice catalogo REGERS250
Nome del fornitore:  REAGECON
Numero CAS:  
Redox standards
Standard redox solution, 250 mV at 25 °C, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 95.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Standard redox solution, 250 mV at 25 °C