Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with screw cap
Test tubes with screw cap
25 ml, 92,4 mm, 25 mm, Non sterili
Codice catalogo KART5620
Nome del fornitore:   KARTELL
Test tubes with screw cap
Codice catalogo KART5620
Nome del fornitore:  KARTELL
Test tubes with screw cap
Test tubes with screw cap
25 ml, 92,4 mm, 25 mm, Non sterili
Price
SFr. 231.00
Log in per disponibilità
1 * 400 ST
Product Details & Documents
PS, clear, with PE screw cap.
  • Good thermal resistance
  • Good chemical resistance
Tubes have a round bottom and a freestanding skirt. Sterile tubes are available individually wrapped. The 30 ml individual tubes have a self-adhesive label for marking.
Specifiche
  • Ø est:
    25 mm
  • Sterilità:
    Non sterili
  • Capacità:
    25 ml
  • Lunghezza:
    92,4 mm