Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica, L 1181 HD, 0 - 12, −30...+80 °C, Vetro, -, -, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285111475
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:L 1181 HD
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica
- Materiale:Vetro
- Seq:01
- Diafr.:-
- Elettrolita:-
- Temperatura:−30...+80 °C
- pH:0 - 12