Orders LinkContactUsLinkComponent
Corning® Storage Mats
Corning® Storage Mats
Tappetino, EVA, per deepwell Corning® a pozzetti quadrati da 2 ml, -
Codice catalogo 734-1535
Nome del fornitore:   Corning
Corning® Storage Mats
Codice catalogo 734-1535
Nome del fornitore:  Corning
Corning® Storage Mats
Corning® Storage Mats
Tappetino, EVA, per deepwell Corning® a pozzetti quadrati da 2 ml, -
Price
SFr. 414.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Formato multiplo per una specifica e precisa adesione alle piastre e ai blocchi da 96 e da 384 pozzetti.
  • Non sterile
  • Not treated
Tappetino per conservazione per micropiastre a pozzetti rotondi: Adatto per piastre e deepwell Corning® da 96 pozzetti rotondi.
In acetato di etilvinile (EVA), compatibili con DMSO
Certificate esenti da DNasi e RNasi
Applicabili manualmente o con applicatore.
Tappetino sigillante per blocco di conservazione a pozzetti quadrati: Adatto per deepwell Corning® da 96 pozzetti quadrati da 2 ml.
In acetato di etilvinile (EVA), compatibili con DMSO
Certificate esenti da DNasi e RNasi
Applicabili manualmente o con applicatore.
Tappetini sigillanti resistenti agli agenti chimici: Si adattano perfettamente alle Deep Well in PP da 384 pozzetti Corning® o alle micropiastre da 96 pozzetti in PP a volume esteso Corning®.
Il polipropilene resistente ai solventi assicura la compatibilità con molti solventi organici comuni (ad es., DMSO, etanolo, metanolo)
La tenuta stabile impedisce l'evaporazione e lo scambio di gas
Ideale per l'uso nella conservazione dei composti a lungo termine a basse temperature
Tappetino sigillante Thermowell®: Questi tappetini in gomma siliconica offrono un'alternativa economicamente vantaggiosa ad altri metodi di chiusura e assicurano una sigillatura perfetta se utilizzati con termociclatori con coperchio riscaldato a scatto o regolabile in altezza mediante chiusura a vite.
Facili da applicare e rimuovere
Completamente autoclavabili e riutilizzabili (almeno cinque volte)
Documents
Specifiche
  • Sterili:
    -
  • Descrizione:
    Tappetino, EVA, per deepwell Corning® a pozzetti quadrati da 2 ml
  • Seq:
    02