Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Collo centrale da 120 mm, collo laterale da 45 mm, 2
Catalog # 734-1920
Supplier:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Catalog # 734-1920
Supplier:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Collo centrale da 120 mm, collo laterale da 45 mm, 2
Price
SFr. 2’910.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In vetro borosilicato con bracci laterali, non sterili
  • Spirali per una migliore aerazione e agitazione del contenuto della fiasca
  • Il design della girante garantisce un'agitazione ottimale
  • Il design a bracci laterali consente di inserire facilmente pipette da 25 e 50 ml
Documents
Specifications
  • Capacità:
    8000 ml
  • Seq:
    14
  • Collo:
    Collo centrale da 120 mm, collo laterale da 45 mm
  • No. di bracci laterali:
    2
  • Cat. No.:
    734-1920