Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
6000 ml, Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm, 2
Codice catalogo 734-1914
Nome del fornitore:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Codice catalogo 734-1914
Nome del fornitore:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
6000 ml, Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm, 2
Price
SFr. 2’410.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In vetro borosilicato con bracci laterali, non sterili
  • Spirali per una migliore aerazione e agitazione del contenuto della fiasca
  • Il design della girante garantisce un'agitazione ottimale
  • Il design a bracci laterali consente di inserire facilmente pipette da 25 e 50 ml
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    6000 ml
  • Seq:
    08
  • Collo:
    Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm
  • No. di bracci laterali:
    2