Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
500 ml, Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm, 2
  734-1913
 :   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
  734-1913
 :  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
500 ml, Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm, 2
SFr. 1’260.00
1 * 1 ST
In vetro borosilicato con bracci laterali, non sterili
  • Spirali per una migliore aerazione e agitazione del contenuto della fiasca
  • Il design della girante garantisce un'agitazione ottimale
  • Il design a bracci laterali consente di inserire facilmente pipette da 25 e 50 ml
  • Capacità:
    500 ml
  • Seq:
    07
  • Collo:
    Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm
  • No. di bracci laterali:
    2