Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
36000 ml, Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm, 2
Codice catalogo 734-1911
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
In vetro borosilicato con bracci laterali, non sterili
- Spirali per una migliore aerazione e agitazione del contenuto della fiasca
- Il design della girante garantisce un'agitazione ottimale
- Il design a bracci laterali consente di inserire facilmente pipette da 25 e 50 ml
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Capacità:36000 ml
- Seq:05
- Collo:Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm
- No. di bracci laterali:2