Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
250 ml, Collo centrale da 70 mm, collo laterale da 32 mm, 2
Codice catalogo 734-1910
Nome del fornitore:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Codice catalogo 734-1910
Nome del fornitore:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
250 ml, Collo centrale da 70 mm, collo laterale da 32 mm, 2
Price
1 190.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In vetro borosilicato con bracci laterali, non sterili
  • Spirali per una migliore aerazione e agitazione del contenuto della fiasca
  • Il design della girante garantisce un'agitazione ottimale
  • Il design a bracci laterali consente di inserire facilmente pipette da 25 e 50 ml
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    250 ml
  • Seq:
    04
  • Collo:
    Collo centrale da 70 mm, collo laterale da 32 mm
  • No. di bracci laterali:
    2