Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
15000 ml, Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm, 2
: Corning
- Capacità:15000 ml
- Seq:02
- Collo:Collo centrale da 100 mm, collo laterale da 45 mm
- No. di bracci laterali:2