Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with vertical sidearms, Corning®
36000 ml, Centre neck 120 mm, side arm neck 45 mm, 6
Codice catalogo 734-1930
Nome del fornitore:   Corning
Spinner flasks with vertical sidearms, Corning®
Codice catalogo 734-1930
Nome del fornitore:  Corning
Spinner flasks with vertical sidearms, Corning®
36000 ml, Centre neck 120 mm, side arm neck 45 mm, 6
Price
SFr. 5’410.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass flasks are baffled to enhance agitation of contents.
  • Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
  • Proprietary 'stretch' impeller design ensures optimal stirring
  • Vertical sidearms permit use with sidearm probes and fittings
Can be used with direct drive motor or magnetically driven paddle assembly.
Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes.
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    36000 ml
  • Seq:
    07
  • Collo:
    Centre neck 120 mm, side arm neck 45 mm
  • No. di bracci laterali:
    6
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..