Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Tubo di aspirazione in PE; Ø 6 mm; spessore delle pareti 1 mm
Catalog # 228-1191
Supplier:   BURKLE
Accessori
Catalog # 228-1191
Supplier:  BURKLE
Accessori
Accessori
Tubo di aspirazione in PE; Ø 6 mm; spessore delle pareti 1 mm
Price
SFr. 32.80
Log in for availability
1 * 10 m
Product Details & Documents
Specifications
  • Descrizione:
    Tubo di aspirazione in PE; Ø 6 mm; spessore delle pareti 1 mm
  • Seq:
    11