Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Vortexer multitubo
VWR®, Vortexer multitubo
Agitatore vortex multiprovette, analogico standard
Catalog # 444-7063
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Vortexer multitubo
Catalog # 444-7063
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Vortexer multitubo
VWR®, Vortexer multitubo
Agitatore vortex multiprovette, analogico standard
Price
SFr. 5’060.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Progettato per contenere più provette, rack per provette, fiale o cilindri. L'azione vorticosa viene creata fissando la parte superiore della nave in posizione e consentendo al fondo di muoversi liberamente in un'orbita definita. Due montanti in acciaio inossidabile mantengono saldamente in posizione la piastra di supporto per una miscelazione silenziosa e senza rumori. La piastra di supporto è facilmente regolabile allentando le manopole e spostando la piastra di supporto su e giù. La scanalatura circolare attorno alla parte superiore del montante più alto consente di allontanare la piastra di supporto dal vassoio per una facile rimozione dei campioni. I piedini a ventosa smorzano il movimento e impediscono all'unità di spostarsi lungo il banco di lavoro. Realizzato in acciaio inossidabile con vernice resistente alla corrosione. Dotato di un potente motore a magnete permanente con cuscinetti a sfera sigillati. Il motore è progettato per il servizio continuo.
  • Ideale per miscelare più tubi contemporaneamente
  • Gestisce volumi più grandi rispetto ai vortex standard
  • Disponibili modelli analogici e digitali
L'agitatore Vortex analogico (444-7063) ha velocità regolabile con un timer automatico per procedure ripetitive semplici e un comodo pannello frontale angolare.
Il vortexatore digitale (444-7061) è dotato di un controller a microprocessore per la programmazione digitale sia della velocità che del tempo e una funzione di impulso per applicazioni di miscelazione difficili. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e ripetibilità. Le letture digitali sia della velocità che del tempo sono facilmente visualizzate sul display LED di facile lettura.
Il timer può essere programmato o può essere utilizzato in modalità continua. La versatile funzione di pulsazione arresta e avvia l'unità con incrementi predeterminati per aggiungere ulteriore agitazione al processo di miscelazione. Il programma di pulsazione può essere impostato da 1 secondo on/off fino a 59 secondi on/off, consentendo un'ampia varietà di combinazioni di pulsazioni. L'operatore può impostare le funzioni a impulsi in modo che funzionino da 1 a 59 secondi e abbiano un ritardo di 59 secondi, quindi il ciclo si ripete. La pulsazione può essere utilizzata sia in modalità temporizzata che continua.
Delivery information: fornito con rack blu per 50 provette da 12 mm (444-7066). Rack in espanso per provette con codice colore aggiuntivo, kit per estensioni future e vassoio imbottito di ricambio da acquistare separatamente. Ogni unità viene fornita completa di tre spine: EU, UK e CH per l'uso in tutta Europa.
Specifications
  • Descrizione:
    Agitatore vortex multiprovette, analogico standard
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    444-7063
  • Ampiezza di agitazione:
    3,6 mm
  • Velocità:
    1200 - 2400 min⁻¹
  • Timer:
    0 - 1 min
  • Peso:
    18,6 kg
  • Modello:
    Analogico
  • Motore:
    100 W
  • L×P×A:
    384×241×406 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-7068
    Supporto in materiale espanso per 50 provette da 16 mm, verde
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-7091
    Supporto in gommapiuma per provette da 28×25 mm, bianco
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 71.10
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-7092
    Supporto per tubi conici 15×50 ml, rosso
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 71.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-7062
    Kit per estensioni future, 150 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 292.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-7065
    Supporto in materiale espanso per 50 provette da 10 mm, grigio
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 38.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-7066
    Supporto in materiale espanso per 50 provette da 12 mm, blu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 39.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-7067
    Supporto in materiale espanso per 50 provette da 13 mm, giallo
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 38.90