Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml, LDPE, 75 mm, 25 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
NALG312750-9050
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
NALG312750-9050
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
- Ø est:25 mm
- Per:Nalgene controlled dropper
- Filettatura:15-415 mm
- Capacità:15 ml
- Altezza:75 mm
- Materiale:LDPE
- Seq:06
- Cat. No.:NALG312750-9050
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione