Cuvette monouso
Cuvette monouso, Micro, 8,5 mm, 70 – 850 µl, 10 mm, Plastica
Codice catalogo 612-5687
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Le cuvette UV monouso in plastica sostituiscono spesso cuvette costose e fragili in vetro e/o al quarzo.
- Appositamente sviluppate per misurazioni fotometriche di proteine, DNA e RNA nella gamma degli ultravioletti
- Per misurazioni a 260 nm, 280 nm e nello spettro ottico visibile
- I tappi colorati rotondi, solo per microcuvette, garantiscono una facile identificazione dei campioni e forniscono una chiusura ermetica fino a −20 °C
Adatto per misurazioni fotometriche di proteine, DNA e RNA nella gamma UV.
Confezione: Microcuvette UV confezionate singolarmente esenti da DNasi, DNA e RNasi.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoBrand UV-Cuvettes
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Micro
- Volume:70 – 850 µl
- Materiale finestra:Plastica
- Descrizione:Cuvette monouso
- Altezza:8,5 mm
- Seq:05
- Cat. No.:612-5687