Azotometer/saccharometer
Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 25 ml, —, 1/10
Codice catalogo NEUB0345-50-25
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Azotometer/saccharometer
Codice catalogo NEUB0345-50-25
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Azotometer/saccharometer made of borosilicate glass, with glass base.
Specifiche
- Descrizione:Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 25 ml
- Seq:03
- Divisione:1/10
- Range di misura:—