Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli
Crogioli
50 ml, 45×45 mm, 0,5 mm
Codice catalogo BOCH8105
Nome del fornitore:   BOCHEM
Crogioli
Codice catalogo BOCH8105
Nome del fornitore:  BOCHEM
Crogioli
Crogioli
50 ml, 45×45 mm, 0,5 mm
Price
SFr. 78.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
  • Ø×A:
    45×45 mm
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    10
  • Spessore:
    0,5 mm