Density hydrometers, M100
M100, 1,600 - 1,700 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Codice catalogo GERI0353
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Certifications: DIN 12791
Packaging: In velvet lined case.
Specifiche
- Lunghezza:245 mm
- Seq:10
- Divisione:0,002 g/ml
- Modello:M100
- Range di misura:1,600 - 1,700 g/ml