Heating tapes, HBS
Heating tape HBS, 3 m length, 750 W
Codice catalogo HORS020306
Nome del fornitore: HORST
Vai a
Product Details & Documents
The heating tapes are smooth, flexible and have a multiple glass-yarn insulation as well as an additional protection braid around the heating conductors.
Specifiche
- Descrizione:Heating tape HBS, 3 m length, 750 W
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..