Fluoresceina
1 ml
Codice catalogo CHMCMAB045A
Nome del fornitore: Chemicon
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
- Numero CAS:2321-07-5
- Formula:C₂₀H₁₂O₅
- Numero MDL:MFCD00005050
- Molecular Weight:332.31 g/mol
- IndexMerck:13,04185
- Punto di fusione:314…316 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:219-031-8
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 ml