Orders LinkContactUsLinkComponent
Packaging tapes
Packaging tapes
Fabric adhesive tape, bianco, 25,0 mm
Codice catalogo 819-1410
Nome del fornitore:   3M
Packaging tapes
Codice catalogo 819-1410
Nome del fornitore:  3M
Packaging tapes
Packaging tapes
Fabric adhesive tape, bianco, 25,0 mm
Price
SFr. 24.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Universal adhesive tape for packaging, securing and labelling.
  • Excellent humidity resistance
  • Easy to tear during use
  • PE coating
Length: 50,0 m
Specifiche
  • Larghezza:
    25,0 mm
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Fabric adhesive tape
  • Seq:
    01