Etichette a nastro
Etichette con bordo rosso, Paper, bianco/rosso, 63×38 mm, On roll
Codice catalogo 817-1662
Nome del fornitore: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Vai a
Product Details & Documents
Per uso generico di laboratorio. Senza dispenser.
- Autoadesive
- Rimozione totale senza residui
- Bianche con bordo rosso
Documents
Red Border Label Tape
Scheda dati
Specifiche
- Colore:bianco/rosso
- Descrizione:Etichette con bordo rosso
- Dimensioni:63×38 mm
- Materiale:Paper
- Seq:03
- Confezione:On roll