Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion flow cup
Immersion flow cup
Flow cup viscometer, 6 mm
Codice catalogo 616-3415
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Immersion flow cup
Codice catalogo 616-3415
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Immersion flow cup
Immersion flow cup
Flow cup viscometer, 6 mm
Price
SFr. 199.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
  • Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
  • Engraved with a unique serial number
  • Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Informazioni per l'ordine: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Informazioni per l'ordine: Stand is not included.
Specifiche
  • Descrizione:
    Flow cup viscometer
  • Seq:
    05
  • Foro della tazza:
    6 mm
  • Cat. No.:
    616-3415
  • Peso:
    176 - 179 g
  • Volume:
    100 ml
  • Altezza:
    250 mm (cup = 74 mm)
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    769-1131
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 722.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stativo per piastra (260 mm)
    Stativo per piastra (260 mm)
    769-1150
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 273.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 106.00