Immersion flow cup
A tazza ad immersione, 4 mm
Nome del fornitore: Industrial Physics
Vai a
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
- Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
- Engraved with a unique serial number
- Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Ordering information: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Delivery information: Stand is not included.
Documents
Specifiche
- Descrizione:A tazza ad immersione
- Seq:03
- Foro della tazza:4 mm
- Cat. No.:769-1144
- Peso:176 - 179 g
- Volume:100 ml
- Altezza:250 mm (cup = 74 mm)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cupsTemperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups769-1131Log in per disponibilità1 * 1 ST - 722.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Digital stopwatch, 0,01 s
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stativo per piastra (260 mm)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Viscosity convertor of flow time to viscosityViscosity convertor of flow time to viscosity769-1151Log in per disponibilità1 * 1 ST - 110.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ring stand fro flow cups
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.