Immersion flow cup
Flow cup viscometer, 2 mm
Codice catalogo 616-3412
Nome del fornitore: Industrial Physics
Vai a
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
- Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
- Engraved with a unique serial number
- Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Informazioni per l'ordine: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Informazioni per l'ordine: Stand is not included.
Documents
Specifiche
- Descrizione:Flow cup viscometer
- Seq:01
- Foro della tazza:2 mm
- Cat. No.:616-3412
- Peso:176 - 179 g
- Volume:100 ml
- Altezza:250 mm (cup = 74 mm)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cupsTemperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups769-1131Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 722.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Digital stopwatch, 0,01 s
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stativo per piastra (260 mm)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Viscosity convertor of flow time to viscosityViscosity convertor of flow time to viscosity769-1151Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 110.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ring stand fro flow cups