Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow cups with fixed nozzle
Flow cups with fixed nozzle
Viscosity cup with nozzle, 100 ml, 6 mm
Codice catalogo 769-1121
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle
Codice catalogo 769-1121
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle
Flow cups with fixed nozzle
Viscosity cup with nozzle, 100 ml, 6 mm
Price
SFr. 225.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anodised aluminium and stainless steel viscometer cups with nozzle for break-thread flow time comparative measurements.
  • Easy cleaning
  • Engraved with a unique serial number
Typically used for the consistency of paintings, varnishes and similar products.
Certifications: DIN 53211
Ordering information: The stand should be ordered separately.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Viscosity cup with nozzle, 100 ml
  • Seq:
    07
  • Foro della tazza:
    6 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stativo per piastra (260 mm)
    Stativo per piastra (260 mm)
    769-1150
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 273.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 106.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 37.20 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    769-1131
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 722.00 SFr.