Gel casting system, MultiCaster
MultiCaster, supporto per colata giallo, vassoio UVT, 8 pettini reversibili e una piastra rossa, compatibile con pipette a 12 canali
Codice catalogo 700-4210
Nome del fornitore: EMBITEC
Vai a
Product Details & Documents
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
- Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
- Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
Specifiche
- Descrizione:MultiCaster, supporto per colata giallo, vassoio UVT, 8 pettini reversibili e una piastra rossa, compatibile con pipette a 12 canali
- Seq:04
- Cat. No.:700-4210
- Dimensioni gel:115×89