Orders LinkContactUsLinkComponent
Gel casting system, MultiCaster
Gel casting system, MultiCaster
MultiCaster, supporto per fusione blu, vassoio UVT, 6 pettini reversibili e una piastra rossa, compatibile con pipette a 8 canali
Codice catalogo 700-4209
Nome del fornitore:   EMBITEC
Gel casting system, MultiCaster
Codice catalogo 700-4209
Nome del fornitore:  EMBITEC
Gel casting system, MultiCaster
Gel casting system, MultiCaster
MultiCaster, supporto per fusione blu, vassoio UVT, 6 pettini reversibili e una piastra rossa, compatibile con pipette a 8 canali
Price
402.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
  • Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
  • Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
Specifiche
  • Descrizione:
    MultiCaster, supporto per fusione blu, vassoio UVT, 6 pettini reversibili e una piastra rossa, compatibile con pipette a 8 canali
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    700-4209
  • Dimensioni gel:
    115×119