Elettrodi pH
SE 104 N, elettrodo perforante per pH, pH 2 - 13, SE 104 N, 2...13, −5...+80 °C, Plastica, Polymer, Hole junction, 12×99 mm, DIN, Sostanze semisolide
Codice catalogo 662-3535
Nome del fornitore: KNICK
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Connettore:DIN
- Ø×L:12×99 mm
- Per:Sostanze semisolide
- Tipo:SE 104 N
- Descrizione:SE 104 N, elettrodo perforante per pH, pH 2 - 13
- Materiale:Plastica
- Seq:06
- Diafr.:Hole junction
- Elettrolita:Polymer
- Temperatura:−5...+80 °C
- pH:2...13