Elettrodi pH
SE 103 N, elettrodo per pH, SE 103 N, 0...14, −5...+100 °C, Vetro, 3 mol/l KCl, Ceramica, 12×170 mm, DIN, Uso in laboratorio, produzione industriale, sistemi di processazione
Codice catalogo 662-3531
Nome del fornitore: KNICK
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Connettore:DIN
- Ø×L:12×170 mm
- Per:Uso in laboratorio, produzione industriale, sistemi di processazione
- Tipo:SE 103 N
- Descrizione:SE 103 N, elettrodo per pH
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:3 mol/l KCl
- Temperatura:−5...+100 °C
- pH:0...14