Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro cuvettes
Micro cuvettes
Ultra micro, 40 µl, 10 mm, Quarzo
Codice catalogo 636-0170
Nome del fornitore:   VARIAN
Micro cuvettes
Codice catalogo 636-0170
Nome del fornitore:  VARIAN
Micro cuvettes
Micro cuvettes
Ultra micro, 40 µl, 10 mm, Quarzo
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
Specifiche
  • Cammino ottico:
    10 mm
  • Tipo:
    Ultra micro
  • Volume:
    40 µl
  • Materiale finestra:
    Quarzo
  • Seq:
    002
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Porta microcelle
    Porta microcelle
    VARI110645090
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screw
    Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screw
    VARI110260190
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cell holder base
    Cell holder base
    VARI10048100
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cell base
    Cell base
    VARI110648190
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    VARI210125300
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Magnetic stirrer bars (7×2 mm)
    Magnetic stirrer bars (7×2 mm)
    VARI6610018900
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Magnetic stirring bar, PTFE
    Magnetic stirring bar, PTFE
    VARI7418000400