Orders LinkContactUsLinkComponent
Etichette per vetrini
Etichette per vetrini
Slide labels on sheets, custom imprint, tag, Paper, nero su bianco, 22×22 mm
Codice catalogo 631-9498
Nome del fornitore:   PRECISION DYNAMICS TIMEM
Etichette per vetrini
Codice catalogo 631-9498
Nome del fornitore:  PRECISION DYNAMICS TIMEM
Etichette per vetrini
Etichette per vetrini
Slide labels on sheets, custom imprint, tag, Paper, nero su bianco, 22×22 mm
Price
40.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These thin labels are suitable for use with microscopy slides.
  • Permanent adhesive
  • No curling or detaching
Some models can be customised: Imprint can be on the top or bottom of the label
Specifiche
  • Colore:
    nero su bianco
  • Descrizione:
    Slide labels on sheets, custom imprint, tag
  • Dimensioni:
    22×22 mm
  • Materiale:
    Paper
  • Seq:
    005