Vetrini per microscopio
Bordi tagliati, vetro sodocalcico, bianco, 1 mm, 76×26 mm
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Per applicazioni di diagnostica in vitro (IVD).
- Vetro soda-calcico, classe idrolitica 3
- Pre-lavati e pronti all'uso
- Versione con bordi smerigliati o tagliati
I vetrini extra-bianchi sono utilizzati per applicazioni a bassa autofluorescenza.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCoC_MARI1000612_823410
Dichiarazione di conformità
MARI1000412_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:Bordi tagliati, vetro sodocalcico
- L×L:76×26 mm
- Seq:01
- Spessore:1 mm