Linen testers
6×, 22,6 mm, 25×25 mm
Codice catalogo 630-8328
Nome del fornitore: ESCHENBACH OPTIK
Vai a
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Specifiche
- Ø:22,6 mm
- Ingrandimento:6×
- L×P:25×25 mm