Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring magnifiers
Measuring magnifiers
Precision scale magnifier, 7×, 23 mm
Codice catalogo 630-8271
Nome del fornitore:   ESCHENBACH OPTIK
Measuring magnifiers
Codice catalogo 630-8271
Nome del fornitore:  ESCHENBACH OPTIK
Measuring magnifiers
Measuring magnifiers
Precision scale magnifier, 7×, 23 mm
Price
183.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These technical magnifiers can be used for every standard application.
  • Achromatic lens made of high quality silicate for a distortion-free image with pinpoint clarity
  • Fine focusing via easy-grip focusing ring
  • Housing made from glass fibre reinforced polyamide
There are different precision scales available for use with the magnifiers.
Informazioni per l'ordine: Supplied with standard crosshair scale (no. 115201), measuring range 20 mm, 1/10 mm graduation.
Specifiche
  • Ø:
    23 mm
  • Ingrandimento:
  • Descrizione:
    Precision scale magnifier
  • Seq:
    01
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Crosshair scale (Ø = 23 mm)
    Crosshair scale (Ø = 23 mm)
    630-8276
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 61.30 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Multi scale (Ø = 23 mm)
    Multi scale (Ø = 23 mm)
    630-8278
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 61.30 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Metric hole scale (Ø = 23 mm)
    Metric hole scale (Ø = 23 mm)
    630-8277
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 61.30 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Straight line scale (Ø = 23 mm)
    Straight line scale (Ø = 23 mm)
    630-8279
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 61.30 SFr.