Baumé hydrometers
60 - 70, 0,5, 220 mm
Codice catalogo 614-0370
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:220 mm
- Seq:27
- Divisione:0,5
- Range di misura:60 - 70