Baumé hydrometers
40 - 50, 0,5, 220 mm
Codice catalogo 614-0350
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:220 mm
- Seq:19
- Divisione:0,5
- Range di misura:40 - 50