Baumé hydrometers
30 - 40, 0,5, 220 mm
Codice catalogo 614-0340
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:220 mm
- Seq:13
- Divisione:0,5
- Range di misura:30 - 40
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.