Baumé hydrometers
0 - 5, 0,1, 260 mm
Codice catalogo 614-0305
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:260 mm
- Seq:01
- Divisione:0,1
- Range di misura:0 - 5
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.