Density Hydrometers
0,760 - 0,820 g/ml, 0,001, 160 mm
Codice catalogo 614-0215
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:160 mm
- Seq:02
- Divisione:0,001
- Range di misura:0,760 - 0,820 g/ml