Density hydrometers, M100
M100, 1,500 - 1,600 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Codice catalogo 614-0116
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Certifications: DIN 12791
Confezione: In velvet lined case.
Specifiche
- Lunghezza:245 mm
- Seq:09
- Divisione:0,002 g/ml
- Modello:M100
- Range di misura:1,500 - 1,600 g/ml