Orders LinkContactUsLinkComponent
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
20 μl, 99,4%, 0,5%, 300, 350 / F100 µl, 613-4071, 613-0694
  613-4080
   Produzione a basso impatto
 :   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
  613-4080
 :  Sartorius
   Produzione a basso impatto
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
20 μl, 99,4%, 0,5%, 300, 350 / F100 µl, 613-4071, 613-0694
SFr. 214.00
1 * 1 ST
Pipette ergonomiche, rapide e semplici da utilizzare. Alcuni modelli selezionati prevedono filtri sostituibili sui coni per impedire l'ingresso di liquidi e aerosol nella pipetta.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Sono disponibili due tipi di filtri: filtro standard Safe-Cone e filtro Safe-Cone Plus. Si consiglia di utilizzare il filtro Standard per le applicazioni generiche e il filtro Plus per le applicazioni più impegnative, quali le attività con colture cellulari, batteriologiche e virologiche e di biologia molecolare.
Delivery information: fornite con cinque filtri e forcipi extra, e uno strumento di calibrazione.
  • Volume:
    20 μl
  • Seq:
    12
  • Accuratezza:
    99,4%
  • Imprecisione:
    0,5%
  • Per puntali:
    300, 350 / F100 µl
  • Con filtri Safe-Cone:
    613-4071, 613-0694
  • Cat. No.:
    613-4080
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 613-4068
    Filtri Safe-Cone, Standard, Ø 6,73 mm
    1 * 50 ST - SFr. 53.20
  •  
    Descrizione
  • 613-4070
    Filtri Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mm
    1 * 50 ST - SFr. 53.20
  •  
    Descrizione
  • 613-0694
    Filtri Safe-Cone, Plus, Ø 2,51 mm
    1 * 50 ST - SFr. 50.60
  •  
    Descrizione
  • 613-4071
    Filtri Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mm
    1 * 50 ST - SFr. 53.20
  •  
    Descrizione
  • 613-4069
    Filtri Safe-Cone, Standard, Ø 5,33 mm
    1 * 50 ST - SFr. 53.20
  •  
    Descrizione
  • 613-0692
    Filtri Safe-Cone, Plus, Ø 6,73 mm
    1 * 50 ST - SFr. 65.50
  •  
    Descrizione
  • 613-4074
    Filtri Safe-Cone, Plus, Ø 5,33 mm
    1 * 50 ST - SFr. 50.60
  •  
    Descrizione
  • 613-0693
    Filtri Safe-Cone, Plus, Ø 3,15 mm
    1 * 50 ST - SFr. 50.60
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..