Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 μl, 98 - 99,2%, 0,3 - 0,7%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
Codice catalogo 613-4077
Nome del fornitore: Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Codice catalogo 613-4077
Nome del fornitore: Sartorius
Vai a
Product Details & Documents
Pipette ergonomiche, rapide e semplici da utilizzare. Alcuni modelli selezionati prevedono filtri sostituibili sui coni per impedire l'ingresso di liquidi e aerosol nella pipetta.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Sono disponibili due tipi di filtri: filtro standard Safe-Cone e filtro Safe-Cone Plus. Si consiglia di utilizzare il filtro Standard per le applicazioni generiche e il filtro Plus per le applicazioni più impegnative, quali le attività con colture cellulari, batteriologiche e virologiche e di biologia molecolare.
Delivery information: fornite con cinque filtri e forcipi extra, e uno strumento di calibrazione.
Documents
Data_84WAP_Extended_Warranty_Pipette-e Data_Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2098-e Data_On-Site _Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2097-e
Datasheet
Manual Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed or Variable Volume.pdf Manual_Proline_Pipette_4002040_ENG_web
Manual
proline-pipettes-liquid-handling-catalogue-2013-web-2-2
Product Literature
Specifiche
- Volume:5 μl
- Seq:09
- Accuratezza:98 - 99,2%
- Imprecisione:0,3 - 0,7%
- Per puntali:10, 300 / F10, F20 µl
- Con filtri Safe-Cone:—
- Cat. No.:613-4077
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable energy certificate; ISO 14001
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtri Safe-Cone, Standard, Ø 6,73 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtri Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtri Safe-Cone, Plus, Ø 2,51 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtri Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtri Safe-Cone, Standard, Ø 5,33 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtri Safe-Cone, Plus, Ø 6,73 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtri Safe-Cone, Plus, Ø 5,33 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtri Safe-Cone, Plus, Ø 3,15 mm