Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
0,25 - 2,5 μl, 0,10 µl, 82 - 97%, 2,4 - 14%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
613-4045
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
613-4045
Pipette ergonomiche, rapide e semplici da utilizzare. Alcuni modelli selezionati prevedono filtri sostituibili sui coni per impedire l'ingresso di liquidi e aerosol nella pipetta.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Sono disponibili due tipi di filtri: filtro standard Safe-Cone e filtro Safe-Cone Plus. Si consiglia di utilizzare il filtro Standard per le applicazioni generiche e il filtro Plus per le applicazioni più impegnative, quali le attività con colture cellulari, batteriologiche e virologiche e di biologia molecolare.
: fornite con cinque filtri e forcipi extra, e uno strumento di calibrazione.
- Volume:0,25 - 2,5 μl
- Seq:02
- Incremento:0,10 µl
- Accuratezza:82 - 97%
- Imprecisione:2,4 - 14%
- Per puntali:10, 300 / F10, F20 µl
- Con filtri Safe-Cone:—
- Cat. No.:613-4045
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable energy certificate; ISO 14001
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione