Transfer pipettes, fine tip
Extended fine tip, 3,3 ml, 20 µl, 153 mm, +, Individually
Codice catalogo 612-1797
Nome del fornitore: Alpha Laboratories
Vai a
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
- For careful control and small volume transfers
- Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Documents
Specifiche
- Confezione:Individually
- Sterili:+
- Capacità:3,3 ml
- Descrizione:Extended fine tip
- Lunghezza:153 mm
- Seq:06
- Volume gocce:20 µl