Transfer pipettes, fine tip
Extended fine tip, mini, 1,0 ml, 20 µl, 104 mm, +, Bulk
Codice catalogo 612-1787
Nome del fornitore: Alpha Laboratories
Vai a
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
- For careful control and small volume transfers
- Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Documents
Specifiche
- Confezione:Bulk
- Sterili:+
- Capacità:1,0 ml
- Descrizione:Extended fine tip, mini
- Lunghezza:104 mm
- Seq:04
- Volume gocce:20 µl