Transfer pipettes, fine tip
Ultra micro fine tip, 1,0 ml, 22 µl, 51 mm, -, Bulk
Codice catalogo 612-1738
Nome del fornitore: Alpha Laboratories
Vai a
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
- For careful control and small volume transfers
- Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Specifiche
- Confezione:Bulk
- Sterili:-
- Capacità:1,0 ml
- Descrizione:Ultra micro fine tip
- Lunghezza:51 mm
- Seq:02
- Volume gocce:22 µl