Messkolben, Überlaufmesskolben, Material: Klarglas DURAN, Inhalt: 97 ml, an der Inhaltsmarke abgeschnitten, Schnittfläche plangeschl iffen, geeignet für Geräte von WTW, HACH, H&C, etc. 1 * 1 ST
Codice catalogo 612-1725
Nome del fornitore: STARKE H K
Frequently Bought Together